(±)-3-Metil-1-pentanol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
335320050 335320250 335321000
ACRO335320050EA 38.6 EUR
ACRO335320050 ACRO335320250 ACRO335321000
(±)-3-Metil-1-pentanol 99+%
(±)-3-Metil-1-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 150…154 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0.823 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002937
Núm. CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %