(±)-3-Metil-1-pentanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
B22356.06 B22356.14 B22356.22
B22356.06EA 48 EUR
B22356.06 B22356.14 B22356.22
(±)-3-Metil-1-pentanol ≥98%
(±)-3-Metil-1-pentanol
Purity: 98% CAS No.: 589-35-5 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4180 Boiling Point: 151-152° Beilstein Reference: 1718979 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002937
Formula: C₆H₁₄O
Pto. Ebullición: 151…152 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,823
Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002937
Núm. CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III