(±)-4-Metil-2-pentanol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-Methyl isobutyl carbinol
149380010 149380025 149380050 149385000 149380100
ACRO149380010EA 42.7 EUR
ACRO149380010 ACRO149380025 ACRO149380050 ACRO149385000 ACRO149380100
(±)-4-Metil-2-pentanol 99+%
(±)-4-Metil-2-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004550
Núm. CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)