(±)-4-Metil-2-pentanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-Methyl isobutyl carbinol
A13435.AP A13435.0F
A13435.APEA 26.3 EUR
A13435.AP A13435.0F
(±)-4-Metil-2-pentanol ≥99%
(±)-4-Metil-2-pentanol
Purity: 99% CAS No.: 108-11-2 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Slightly sweetish Melting Point: -90° Boiling Point: 131-133° Beilstein Reference: 1098268 UN No.: 2053 MDL No.: MFCD00004550
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 131…133 °C
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0.806
Pto. de inflamación: 41 °C (105 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004550
Núm. CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3 III