(±)-4-Metil-2-pentanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: (±)-Methyl isobutyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05804.0100 8.05804.1000
8.05804.0100EA 36.6 EUR
8.05804.0100 8.05804.1000
(±)-4-Metil-2-pentanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Metil-2-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 132
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0.8093 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004550
Núm. CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 16.4 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 130 - 133 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.06 hPa (25 °C)
Flash Point 41 °C
Explosion Limit 1 - 5.5 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 305 °C