(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
150340010 150340025 150340250
ACRO150340010EA 41.8 EUR
ACRO150340010 ACRO150340025 ACRO150340250
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol 99%
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Pto. Ebullición: 197 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0.922 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004547
Núm. CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Índice Merck: 13,04730
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA