(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
L03187.AE
L03187.AP
L03187.0F
L03187.AEEA
26.5
EUR
L03187.AE
L03187.AP
L03187.0F
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol ≥98%
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 107-41-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Weak
Melting Point: -40°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 1098298
Merck Reference: 14,4710
MDL No.: MFCD00004547
Formula:
C₆H₁₄O₂ MW: 118.18 g/mol Pto. Ebullición: 197 °C Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 0.922 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004547 Núm. CAS: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Índice Merck: 13,04730 |