(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20819.0100 8.20819.1000 8.20819.2500 8.20819.9025
8.20819.0100EA 27 EUR
8.20819.0100 8.20819.1000 8.20819.2500 8.20819.9025
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Pto. Ebullición: 198
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0.923 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004547
Núm. CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Índice Merck: 13,04730
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Molar Mass 118.17 g/mol
Boiling Point 196 °C
Vapor Pressure 0.07 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C DIN 51758
Refractive Index 1.427 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 9.9 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C DIN 51794
Synonyms Hexylene glycol
Hill Formula C6H14O2