5-Bromo-DL-triptofano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
107510010 107515000 107510050
ACRO107510010EA 208 EUR
ACRO107510010 ACRO107515000 ACRO107510050
5-Bromo-DL-triptofano 99%
5-Bromo-DL-triptofano
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Pto. de fusión: 261…267 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005648
Núm. CAS: 6548-09-0
EINECS: 229-464-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %