N-Acetil-DL-triptofáno 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ac-DL-Trp-OH, N-Acetyl-DL-tryptophan
227150250 227151000
ACRO227150250EA 35 EUR
ACRO227150250 ACRO227151000
N-Acetil-DL-triptofáno 98+%, extra puro
N-Acetyl-DL-tryptophan
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,27 g/mol
Pto. de fusión: 204…206 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005644
Núm. CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration excess NaOH 98.0 to 101.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm