N-Acetil-DL-triptofáno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Ac-DL-Trp-OH, N-Acetyl-DL-tryptophan
A17562.14
A17562.22
A17562.14EA
42
EUR
A17562.14
A17562.22
N-Acetil-DL-triptofáno ≥99%
N-Acetyl-DL-tryptophan
Purity: 99%
CAS No.: 87-32-1
Molecular Formula: C13H14N2O3
Formula Weight: 246.27
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 89478
Formula:
C₁₃H₁₄N₂O₃ MW: 246,27 g/mol Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005644 Núm. CAS: 87-32-1 EINECS: 201-739-3 |