N-Acetil-DL-triptofáno, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., extra puro para producción biofarmacéutica endotoxina baja, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Nα-Acetil-DL-triptofáno, Ac-DL-Trp-OH
1.12488.1000 1.12488.9025
1.12488.1000EA 2940 EUR
1.12488.1000 1.12488.9025
N-Acetil-DL-triptofáno, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., extra puro para producción biofarmacéutica endotoxina baja, SAFC®
N-Acetil-DL-triptofáno
N-Acetyl-DL-tryptophan is suitable for biopharmaceutical production.
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Pto. de fusión: 205…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005644
Núm. CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3