DL-Triptófano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
L05936.06 L05936.14 L05936.22
L05936.06EA 29 EUR
L05936.06 L05936.14 L05936.22
DL-Triptófano ≥99%
DL-Triptófano
Purity: 99% CAS No.: 54-12-6 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 86196
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Densidad: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064339
Núm. CAS: 54-12-6
EINECS: 200-194-9