5-Hidroxi-DL-triptofano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: DL-5-Hydroxytryptophan, 2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
A12237.03 A12237.06
A12237.03EA 68.4 EUR
A12237.03 A12237.06
5-Hidroxi-DL-triptofano ≥99%
5-Hidroxi-DL-triptofano
Purity: 99% CAS No.: 56-69-9 Molecular Formula: C11H12N2O3 Formula Weight: 220.23 Melting Point: ca 298° dec. Beilstein Reference: 88199 Merck Reference: 14,4847 MDL No.: MFCD00005651
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 298 °C (desc.)
Densidad: 1,405 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005651
Núm. CAS: 56-69-9
EINECS: 200-284-8
Índice Merck: 14,4847