(±)-Ácido hidratropico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130870100 130870250 130871000
ACRO130870100EA 65.8 EUR
ACRO130870100 ACRO130870250 ACRO130871000
(±)-Ácido hidratropico 98%
(±)-Ácido hidratropico
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 260…262 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002650
Núm. CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %