(±)-Ácido hidratropico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-Ácido 2-fenilpropionico
L00709.06
L00709.14
L00709.22
L00709.06EA
33.9
EUR
L00709.06
L00709.14
L00709.22
(±)-Ácido hidratropico 98%
(±)-Ácido hidratropico
Purity: 98%
CAS No.: 492-37-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -5°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 1863558
MDL No.: MFCD00002650
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. Ebullición: 264…266 °C Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 1,100 Pto. de inflamación: 148 °C (298 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002650 Núm. CAS: 492-37-5 EINECS: 207-752-0 |