DL-m-Tirosina 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(m-Hydroxyphenyl)-DL-alanine, 3-Hidroxifenilalanina
140630010 140630050
ACRO140630010EA 132 EUR
ACRO140630010 ACRO140630050
DL-m-Tirosina 98.5%
DL-m-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Pto. Ebullición: 351
Pto. de fusión: 280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002597
Núm. CAS: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Índice Merck: 12,09971
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 %