DL-Tirosina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
163570250 163571000
ACRO163570250EA 82 EUR
ACRO163570250 ACRO163571000
DL-Tirosina 99%
DL-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 378 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 325 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00063074
Núm. CAS: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Índice Merck: 12,09970
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure