DL-Tirosina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13740.09 A13740.18 A13740.30
A13740.09EA 40.3 EUR
A13740.09 A13740.18 A13740.30
DL-Tirosina ≥98%
DL-Tirosina
Purity: 98% CAS No.: 556-03-6 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: ca 325° dec. Beilstein Reference: 515881 Merck Reference: 14,9839 MDL No.: MFCD00063074
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 378 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063074
Núm. CAS: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Índice Merck: 14,9839