Ácido (±)-α-metoxifenilacetico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
413870250 413870010 413870050 413871000
ACRO413870250EA 755 EUR
ACRO413870250 ACRO413870010 ACRO413870050 ACRO413871000
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico 99%
Ácido (±)-α-metoxifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 165
Pto. de fusión: 68…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064217
Núm. CAS: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %