(±)-Ácido fenilsuccínico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11971.14
A11971.22
A11971.36
A11971.14EA
31.7
EUR
A11971.14
A11971.22
A11971.36
(±)-Ácido fenilsuccínico ≥98%
(±)-Ácido fenilsuccínico
Purity: 98%
CAS No.: 635-51-8
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 1875051
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 368 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 167…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004256 Núm. CAS: 635-51-8 EINECS: 211-238-1 |