(±)-3-Buten-2-ol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-1-Buten-3-ol
387070250 387070050
ACRO387070250EA 121 EUR
ACRO387070250 ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0,83 g/cm³
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004543
Núm. CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1987
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %