(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-1-Buten-3-ol
L14787.06 L14787.14
L14787.06EA 34.2 EUR
L14787.06 L14787.14
(±)-3-Buten-2-ol ≥97%
(±)-3-Buten-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 598-32-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4140 Melting Point: -100° Boiling Point: 96-98° Beilstein Reference: 1361410 UN No.: 1986 MDL No.: MFCD00004543
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 96…98 °C
Pto. de fusión: < –100 °C
Densidad: 0,838
Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004543
Núm. CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
UN: 1986
ADR: 3,II