(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-Hept-1-en-3-ol
A14651.09
A14651.18
A14651.09EA
48.7
EUR
A14651.09
A14651.18
(±)-1-Hepten-3-ol ≥98%
(±)-1-Hepten-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 4938-52-7
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.18
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4330
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1720340
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021940
Formula:
C₇H₁₄O MW: 114,19 g/mol Pto. Ebullición: 154…156 °C Densidad: 0,836 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021940 Núm. CAS: 4938-52-7 EINECS: 225-579-9 UN: 1987 ADR: 3,III |