(±)-1-Penten-3-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-Ethyl vinyl carbinol, Pent-1-en-3-ol
130010050 130010250 130011000
ACRO130010050EA 23.5 EUR
ACRO130010050 ACRO130010250 ACRO130011000
(±)-1-Penten-3-ol 97%
(±)-1-Penten-3-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.839 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004573
Núm. CAS: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %