(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B20707.06 B20707.14
B20707.06EA 88.8 EUR
B20707.06 B20707.14
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
(±)-1-Octen-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 40575-42-6 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 MDL No.: MFCD00021943
Formula: C₈H₁₆O
Densidad: 0,83
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021943
Núm. CAS: 40575-42-6