(±)-4-Penten-2-ol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-1-Penten-4-ol
387430050 387430250
ACRO387430050EA 62.3 EUR
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Penten-2-ol 96%
(±)-4-Penten-2-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,837 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004556
Núm. CAS: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %