(±)-4-Penten-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-1-Penten-4-ol
B20208.03
B20208.06
B20208.14
B20208.03EA
29.9
EUR
B20208.03
B20208.06
B20208.14
(±)-4-Penten-2-ol ≥98%
(±)-4-Penten-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 625-31-0
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 115-116°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004556
Formula:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Pto. Ebullición: 115…116 °C Densidad: 0.837 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004556 Núm. CAS: 625-31-0 EINECS: 210-887-8 UN: 1987 ADR: 3 III |