(±)-3-Butin-2-ol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
245310100 245310500
ACRO245310100EA 62.7 EUR
ACRO245310100 ACRO245310500
(±)-3-Butin-2-ol 97%
(±)-3-Butin-2-ol
Formula: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Pto. Ebullición: 104…108 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Número MDL: MFCD00004541
Núm. CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %