(±)-3-Butin-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11881.09
A11881.06
A11881.14
A11881.22
A11881.09EA
62.1
EUR
A11881.09
A11881.06
A11881.14
A11881.22
(±)-3-Butin-2-ol ≥98%
(±)-3-Butin-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2028-63-9
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 635722
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004541
Formula:
C₄H₆O Pto. Ebullición: 108…109 °C Pto. de fusión: –12 °C Densidad: 0,894 Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004541 Núm. CAS: 2028-63-9 EINECS: 217-978-1 UN: 2929 ADR: 6.1,II |