(±)-Quinuclidin-3-ol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
132240050 132240250
ACRO132240050EA 40.1 EUR
ACRO132240050 ACRO132240250
(±)-Quinuclidin-3-ol 99%
(±)-Quinuclidin-3-ol
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Pto. de fusión: 217…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151326
Núm. CAS: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3259
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,08266
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %