(±)-Quinuclidin-3-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21503.06
B21503.14
B21503.22
B21503.06EA
40.5
EUR
B21503.06
B21503.14
B21503.22
(±)-Quinuclidin-3-ol ≥98%
(±)-Quinuclidin-3-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 1619-34-7
Molecular Formula: C7H13NO
Formula Weight: 127.19
pH: 10-12
Melting Point: 217-224°
Beilstein Reference: 104327
Merck Reference: 14,8082
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00151326
Formula:
C₇H₁₃NO Pto. de fusión: 217…224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151326 Núm. CAS: 1619-34-7 EINECS: 216-578-4 UN: 3263 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8082 |