(±)-1-Fenoxi-2-propanol tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Phenoxy-2-propanol, Propylene Phenoxytol, (±)-Monopropylene glycol phenyl ether
L04596.18
L04596.30
L04596.18EA
35
EUR
L04596.18
L04596.30
(±)-1-Fenoxi-2-propanol tech. 85%, grado técnico
(±)-1-Fenoxi-2-propanol
Purity: 85%
CAS No.: 770-35-4
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 1941356
MDL No.: MFCD00016861
Formula:
C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃ MW: 152,19 g/mol Pto. Ebullición: 242…244 °C Pto. de fusión: 11,4 °C Densidad: 1,060 Pto. de inflamación: 120 °C (248 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016861 Núm. CAS: 770-35-4 EINECS: 212-222-7 |