(±)-α-Metilbencilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
126391000 126395000
ACRO126391000EA 33.5 EUR
ACRO126391000 ACRO126395000
(±)-α-Metilbencilamina 99%
(±)-α-Metilbencilamina
Formula: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
Pto. Ebullición: 184…186 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008069
Núm. CAS: 618-36-0
EINECS: 210-545-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7749b7c7d0770d82ae5145b1a236458393427163&vid=9ef2ef0e518b58972043eaec1de61438a07bcc37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm