(±)-α-Metilbencilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21256.0100 8.21256.0500
8.21256.0100EA 36.4 EUR
8.21256.0100 8.21256.0500
(±)-α-Metilbencilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Metilbencilamina
Formula: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
Pto. Ebullición: 184…186 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008069
Núm. CAS: 618-36-0
EINECS: 210-545-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7749b7c7d0770d82ae5145b1a236458393427163&vid=9ef2ef0e518b58972043eaec1de61438a07bcc37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -65 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 184 - 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5253 (20 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 355 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material