(±)-1-Feniletanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Alcohol (±)-α-metilbencilico
351881000 351885000
ACRO351881000EA 36.7 EUR
ACRO351881000 ACRO351885000
(±)-1-Feniletanol 97%
(±)-1-Feniletanol
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₃
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004508
Núm. CAS: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %