(±)-1-Fenil-1-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Phenyl-1-propanol, (±)-α-Ethylbenzyl alcohol
A10830.14
A10830.22
A10830.14EA
33.4
EUR
A10830.14
A10830.22
(±)-1-Fenil-1-propanol ≥98%
(±)-1-Fenil-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 93-54-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 1906759
Merck Reference: 14,3768
MDL No.: MFCD00004564
Formula:
C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃ MW: 136,19 g/mol Pto. Ebullición: 217…219 °C Densidad: 0,994 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004564 Núm. CAS: 93-54-9 EINECS: 202-256-0 Índice Merck: 14,3768 |
|
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)