(±)-2-Fenil-1-propanol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Phenylpropan-1-ol
B23473.18
B23473.30
B23473.18EA
52.3
EUR
B23473.18
B23473.30
(±)-2-Fenil-1-propanol ≥97%
(±)-2-Fenil-1-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 1123-85-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5262
Melting Point: -37°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1906760
MDL No.: MFCD00004736
Formula:
C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH MW: 136,19 g/mol Pto. Ebullición: 220 °C Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 0,975 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004736 Núm. CAS: 1123-85-9 EINECS: 214-379-7 |