1-Fenil-2-propanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
183060050 183060250
ACRO183060050EA 37.7 EUR
ACRO183060050 ACRO183060250
1-Fenil-2-propanol 99%
1-Fenil-2-propanol
Formula: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Pto. Ebullición: 219 - 221 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 65 - 67 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004540
Núm. CAS: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %