(±)-4-Fenil-2-butanol ≥98%

Proveedor: Thermo Scientific

L05970.14 L05970.06
L05970.14EA 142 EUR
L05970.14 L05970.06
(±)-4-Fenil-2-butanol ≥98%
(±)-4-Fenil-2-butanol

Purity: 98% CAS No.: 2344-70-9 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 239° Beilstein Reference: 1908294 MDL No.: MFCD00044349

Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 239 °C
Densidad: 0,980
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044349
Núm. CAS: 2344-70-9
EINECS: 219-055-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR