(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
161650100 161650500
ACRO161650100EA 42.7 EUR
ACRO161650100 ACRO161650500
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol 98%
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 117 °C (17mbar)
Pto. de fusión: 100…104 °C
Densidad: 1,147 g/cm³ (24 °C)
Pto. de inflamación: 134 °C
Número MDL: MFCD00063611
Núm. CAS: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %