(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L07088.14
L07088.22
L07088.14EA
61.4
EUR
L07088.14
L07088.22
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol ≥98%
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 1460-57-7
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 101-106°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 3193810
MDL No.: MFCD00063611
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 231…233 °C Pto. de fusión: 101…106 °C Densidad: 1,147 g/cm³ (24 °C) Pto. de inflamación: 134 °C (273 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063611 Núm. CAS: 1460-57-7 EINECS: 215-956-6 |