(±)-3-Bromociclohexen 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with propylene oxide
A10370.06
A10370.14
A10370.06EA
50.3
EUR
A10370.06
A10370.14
(±)-3-Bromociclohexen 95% estabilizado
(±)-3-Bromociclohexen
Stabilized with 300-1000 ppm Propylene oxide
Purity: 95%
CAS No.: 1521-51-3
Molecular Formula: C6H9Br
Formula Weight: 161.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 64-65°/15mm
Beilstein Reference: 635953
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013775
Formula:
C₆H₉Br Pto. Ebullición: 64…65 °C (15 mmHg) Densidad: 1,400 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013775 Núm. CAS: 1521-51-3 UN: 1993 ADR: 3,III |