(±)-2-Metilpiperazina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
127471000 127475000 127470025
ACRO127471000EA 59.1 EUR
ACRO127471000 ACRO127475000 ACRO127470025
(±)-2-Metilpiperazina 98%
(±)-2-Metilpiperazina
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 154…156 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 61…66 °C
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005954
Núm. CAS: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %