(±)-δ-Decalactona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(±)-Decan-5-olido, (±)-Tetrahidro-6-pentil-2H-pirano-2-ona
A11756.14
A11756.18
A11756.22
A11756.36
A11756.14EA
51.3
EUR
A11756.14
A11756.18
A11756.22
A11756.36
(±)-δ-Decalactona ≥97%
(±)-δ-Decalactona
Purity: 97%
CAS No.: 705-86-2
Molecular Formula: C10H18O2
Formula Weight: 170.25
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -25°
Boiling Point: 117-120°/0.02m
Beilstein Reference: 117520
MDL No.: MFCD00006649
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ MW: 170.25 g/mol Pto. Ebullición: 117…120 °C (0.02 mmHg) Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 0.971 Pto. de inflamación: 145 °C (293 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006649 Núm. CAS: 705-86-2 EINECS: 211-889-1 |