Ácido linoleico 60% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
413195000 413190025
ACRO413195000EA 73.8 EUR
ACRO413195000 ACRO413190025
Ácido linoleico 60% tech.
Ácido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Pto. Ebullición: 229…230 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0.9 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064241
Núm. CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Índice Merck: 13,05527
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤1 % C16, 1 double bound
Acid value 197 to 203 mg KOH/g
Iodine value 136 to 148 g I2/100 g