1,5-Hexadiino 50% in pentane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
18720.04
18720.09
18720.04EA
155
EUR
18720.04
18720.09
1,5-Hexadiino 50% in pentane
1,5-Hexadiino
CAS No.: 628-16-0
Molecular Formula: HC≡CCH2CH2C≡CH
Formula Weight: 78.11
Flash Point: -2°(29°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.805
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00014924
Formula:
C₆H₆ Densidad: 0,805 Pto. de inflamación: –2 °C (29 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014924 Núm. CAS: 628-16-0 EINECS: 211-029-5 UN: 3295 ADR: 3,II |