Glutaraldehído 25% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Glutaral, 1,5-Pentanodial
119980010 119980025 119980250 119980100
ACRO119980010EA 57.5 EUR
ACRO119980010 ACRO119980025 ACRO119980250 ACRO119980100
Glutaraldehído 25% (w/w) in water
Glutaraldehído
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1.06 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007025
Núm. CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04485
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 24 to 26 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.3 % (GC)