Glutaraldehído 25% in water para microscopía electrónica, purificado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
233280250 233281000
ACRO233280250EA 79 EUR
ACRO233280250 ACRO233281000
Glutaraldehído 25% in water para microscopía electrónica, purificado
Glutaraldehído
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: ≥ 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007025
Núm. CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy solution
Assay 25 to 27 % w/w
Color scale ≤100 APHA
Specific gravity (20/20°C) 1.000 to 1.133
pH 3.1 to 4.5 (at 25°C)