Glutaraldehído 25% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Glutaral, 1,5-Pentanodial
A17876.AP
A17876.0F
A17876.AE
A17876.APEA
31.8
EUR
A17876.AP
A17876.0F
A17876.AE
Glutaraldehído 25% en solución acuosa
Glutaraldehído
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.062
Refractive Index: 1.3730
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Formula:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Pto. Ebullición: 188 Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 1.062 Pto. de inflamación: >71 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007025 Núm. CAS: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8 III Índice Merck: 14,4472 |